Merck
677930
Sigma-Aldrich
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Synonim(y):
Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30Ir2O2
Masa cząsteczkowa:
662.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
154-177 °C
ciąg SMILES
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)