Merck
677043
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
Synonim(y):
R,R-Me-RajPhos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D -38.0°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572
gęstość
1.1052 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC[C@H]1C
InChI
1S/C15H21O2P/c1-11-7-8-12(2)18(11)14-6-4-3-5-13(14)15-16-9-10-17-15/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3/t11-,12-/m1/s1
Klucz InChI
JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Zastosowanie
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Catalytic ligand used in copper-catalyzed addition reactions
Kanata purity
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)