Kluczowe dokumenty
67674
1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
≥98.0%
Synonim(y):
1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
mp
174-178 °C
ciąg SMILES
Cl.OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)