Merck
676721
Sigma-Aldrich
2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
gęstość
1.076 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-9(2,3)12-8-6-4-5-7(10)11-8/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)