Merck
676705
Sigma-Aldrich
(R)-2-Hydroxy-2-phenylbutyric acid
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]20/D -27.0°, c = 1 in ethanol
mp
106-113 °C
ciąg SMILES
CC[C@](O)(C(O)=O)c1ccccc1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3