Merck
676675
Sigma-Aldrich
(+)-9-(1S, 2S-Pseudoephedrinyl)-(10R)-(trimethylsilyl)-9-borabicyclo[3.3.2]decane
Synonim(y):
N,α-Dimethyl-β-[[(10R)-10-(trimethylsilyl)-9-borabicyclo[3.3.2]dec-9-yl]oxy]-(αS,βS)-benzeneethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H38BNOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +60°, c = 4.5 in chloroform-d
mp
130-134 °C
ciąg SMILES
CN[C@@H](C)[C@@H](OB1C2CCCC(CCC2)[C@@H]1[Si](C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H38BNOSi/c1-17(24-2)21(18-11-7-6-8-12-18)25-23-20-15-9-13-19(14-10-16-20)22(23)26(3,4)5/h6-8,11-12,17,19-22,24H,9-10,13-16H2,1-5H3/t17-,19-,20+,21+,22-/m0/s1
Klucz InChI
ZOZYQBFBLCMBTA-RXZUFOQRSA-N
Zastosowanie
Air-stable, crystalline pseudoephedrine borinic acid complex which when treated with an appropriate Grignard reagent provides access to homoallylic or homopropargylic alcohols and α-allenyl carbinols.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eliud Hernandez et al.
Organic letters, 7(24), 5397-5400 (2005-11-18)
[reaction: see text] The asymmetric propargylboration of aldehydes at -78 degrees C in <3 h with 1 provides silylated alpha-allenyl carbinols 6 (60-87%) in high ee (94% to >98% ee). The reagents 1 are easily prepared in both enantiomeric forms
Chunqiu Lai et al.
Organic letters, 7(5), 799-802 (2005-02-25)
The asymmetric allenylboration of representative aldehydes with the stable, storable 1 is reported. Easily and efficiently prepared in either enantiomeric form from the air-stable crystalline 4 through simple Grignard procedures, 1 gives 6 cleanly. The latter is easily isolated in
Carlos H Burgos et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(22), 8044-8049 (2005-06-02)
The remarkable versatility and selectivity of the 10-(trimethylsilyl)-9-borabicyclo[3.3.2]decanes (10-TMS-9-BBDs) in the allyl- and crotylboration of representative aldehydes are reported. The new reagents are prepared through air-stable crystalline pseudoephedrine borinic ester complexes of the 10-TMS-9-BBDs (4), which are available in 63%