Merck
675881
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-nitroaniline
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
122-130 °C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
Klucz InChI
LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong-Bin Luo et al.
ACS nano, 13(7), 8417-8424 (2019-07-04)
Organic color center-tailored semiconducting single-walled carbon nanotubes are a rising family of synthetic quantum emitters that display bright defect photoluminescence molecularly tunable for imaging, sensing, and quantum information processing. A major advance in this area would be the development of