Merck
675318
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, ~157 nm particle size, 0.25 mM in H2O, contains citrate as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
dispersion
nanoparticles
zawiera
citrate as stabilizer
stężenie
0.25 mM in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
~157 nm
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter