Merck
675121
Sigma-Aldrich
(3,3,3-Trichloropropyl)triphenylphosphonium chloride
95%
Synonim(y):
Triphenyl(3,3,3-Trichloropropyl)phosphonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CCH2CH2P(C6H5)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
138-145 °C
ciąg SMILES
[Cl-].ClC(Cl)(Cl)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19Cl3P.ClH/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CVLBDGPLEYFDOR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of DL-histrionicotoxin via a nine step synthesis involving cross-metathesis, oxime formation and Michael addition as the key steps
  • Wittig reactions
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3