Merck
674931
Sigma-Aldrich
Cyanoborohydride, silica-supported
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: imine reactive
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)