Merck
674443
Sigma-Aldrich
16-Carboxyhexadecyl disulfide
97%
Synonim(y):
16,16′-Dithiobis-hexadecanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H64O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
106-111 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C32H62O4S2/c33-31(34)27-23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-29-37-38-30-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24-28-32(35)36/h1-30H2,(H,33,34)(H,35,36)
Klucz InChI
ZTNVZBUWXNGAMU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)