Merck
67410
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl isothiocyanate
≥98.0%
Synonim(y):
β-D-ribofuranosyl isothiocyanate tribenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H21NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
503.52
Beilstein:
1275438
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
ciąg SMILES
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7S/c29-25(18-10-4-1-5-11-18)32-16-21-22(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)23(24(33-21)28-17-36)35-27(31)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-24H,16H2/t21-,22-,23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
AWVSFHIUQVIIOW-MOUTVQLLSA-N
Inne uwagi
Building block for the synthesis of nucleosides
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C. Gasch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11, 435-435 (2000)