Merck
673749
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-benzylpiperidine-4-carboxylate
96%
Synonim(y):
4-(Phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5028
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H29NO4/c1-5-24-17(22)20(15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-21(14-12-20)18(23)25-19(2,3)4/h6-10H,5,11-15H2,1-4H3
Klucz InChI
CWWGEJKQPHMAOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)