Merck
673056
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazinyl)-2-phenylacetic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
200-204 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-11-9-18(10-12-19)14(15(20)21)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,21)
Klucz InChI
QPEHPIVVAWESTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)