Merck
672831
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
Synonim(y):
4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4F4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443
gęstość
1.279 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Fc1cc(ccc1OC(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C9H4F4O/c1-2-6-3-4-8(7(10)5-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
Klucz InChI
MTPNHEDDMZRILD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)