Merck
672505
Sigma-Aldrich
N-Ethylpyridinium bromide-d10
for NMR spectroscopy, 99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D10BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for NMR spectroscopy
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
99%
skład
carbon, 41.80-43.08%
nitrogen, 6.96-7.18%
przydatność
suitable for NMR (spectroscopy)
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H10N.BrH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D;
Klucz InChI
ABFDKXBSQCTIKH-BCYFSIEASA-M
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)