Merck
672080
Sigma-Aldrich
S-sec-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)SCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4773
gęstość
1.1070 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
QMEKFEIJHUSKSJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)