Merck
672068
Sigma-Aldrich
Vinylphosphonic acid
≥90% (T)
Synonim(y):
Kwas P-etenylofosfonowy, Kwas etenofosfonowy, Kwas etylenofosfonowy
Wybierz wielkość
250 G
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
1210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHP(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.03
Beilstein:
1741622
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥90% (T)
zanieczyszczenia
≤7.0% water
mp
36 °C (Lit. dry VPA) (lit.)
gęstość
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OP(O)(=O)C=C
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Klucz InChI
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas winylofosfonowy (VPA) może być stosowany jako monomer do syntezy poli(kwasu winylofosfonowego) poprzez polimeryzację wolnorodnikową. Jest on również stosowany do tworzenia kopolimerów VPA z akrylonitrylem, N-izopropyloakrylamidem, styrenem, winylopirolidonem oraz kwasem akrylowym i metakrylowym. Kopolimery te znajdują potencjalne zastosowanie w hydrożelach, dostarczaniu leków, biomimetycznej mineralizacji i polimerowych membranach elektrolitowych w ogniwach paliwowych.[1]
Może być również stosowany jako organiczny blok budulcowy do przygotowania pochodnych kwasu(E)-styrylofosfonowego w reakcji z różnymi halogenkami arylowymi poprzez katalizowaną przez Pd reakcję sprzęgania Hecka.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
467.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
242 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, microstructure, and acidity of poly (vinylphosphonic acid)
Bingol B, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 27(20), 1719-1724 (2006)
Noh-Seok Kwak et al.
Journal of hazardous materials, 203-204, 213-220 (2012-01-03)
Poly(vinylphosphonic acid-co-methacrylic acid) microbeads were synthesized by suspension polymerization, and their indium adsorption properties were investigated. The obtained microbeads were characterized by Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). The microbeads were wrinkled spheres, irrespective of the
James D Kretlow et al.
Biomacromolecules, 11(3), 797-805 (2010-02-04)
Stimulus responsive materials hold great promise in biological applications as they can react to changes in physiological stimuli to produce a desired effect. Stimulus responsive macromers designed to respond to temperature changes at or around 37 degrees C and the
Richard D Bertram et al.
Biochemistry, 41(24), 7725-7731 (2002-06-12)
During the past 5 years a great deal of structural and biochemical information has given us a detailed insight into the molecular mechanism of action of the PcrA DNA helicase and challenged previous notions about the molecular mechanism of action
Single-step synthesis of styryl phosphonic acids via palladium-catalyzed Heck coupling of vinyl phosphonic acid with aryl halides
McNichols BW, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(92), 12454-12456 (2017)