Merck
671436
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-aminocyclopentanol
99%
Synonim(y):
((1S,2S)-2-Hydroxycyclopentyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-((2S,1S)-2-hydroxycyclopentyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.26
Beilstein:
5810036
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.5% (GC)
99%
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥95:5%
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
Klucz InChI
CGZQRJSADXRRKN-YUMQZZPRSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors via stereoselective thioesterification, thioetherification, hydrolysis, heterocyclization and amination
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)