Merck
671371
Sigma-Aldrich
(3αR,7αR)-1,3-Dimethyl-2-(1-piperidinyl)octahydro-1H-1,3,2-benzodiazaphosphole 2-oxide
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26N3OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (GC)
aktywność optyczna
[α]/D -90.5±3°, c = 1.15 in chloroform
mp
108-112 °C
ciąg SMILES
CN1[C@@H]2CCCC[C@H]2N(C)P1(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H26N3OP/c1-14-12-8-4-5-9-13(12)15(2)18(14,17)16-10-6-3-7-11-16/h12-13H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1
Klucz InChI
ILDAVWNADMBKGB-CHWSQXEVSA-N
Zastosowanie
Organocatalyst: Asymmetric Allylation of Aldehydes with Chiral Lewis Bases, Review
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Buono, G., et al.
Synlett, 377-388 (1999)
Denmark, S. E.. et al
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6161-6163 (1994)