Merck
671193
Sigma-Aldrich
(2S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,1′S, 2′S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid (2-hydroxy-1,2-diphenyl-ethyl)amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -25±2°, c = 2 in ethanol
mp
127-131 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18(15-10-5-2-6-11-15)17(14-8-3-1-4-9-14)21-19(23)16-12-7-13-20-16/h1-6,8-11,16-18,20,22H,7,12-13H2,(H,21,23)/t16-,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
JVOUIFUIIPEWLM-BZSNNMDCSA-N
Zastosowanie
(2S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide can be used as a catalyst:
  • In the synthesis of α-hydroxyamino carbonyl compounds by reacting aldehydes with nitrosobenzenes via N-nitroso aldol reaction.
  • In the direct aldol reactions of aldehydes with chloroacetones, methylthio- and fluoroacetones.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L-Proline amide-catalyzed direct asymmetric aldol reaction of aldehydes with chloroacetone
He L, et al.
Tetrahedron, 62(2-3), 346-351 (2006)
l-Proline amides catalyze direct asymmetric aldol reactions of aldehydes with methylthioacetone and fluoroacetone
Xu X, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 18(2), 237-242 (2007)
L-Prolinamide-catalyzed direct nitroso aldol reactions of α-branched aldehydes: A distinct regioselectivity from that with L-proline
Guo H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 429-431 (2006)