Merck
670987
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-aminocyclohexanol
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.29
Beilstein:
5810950
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
XVROWZPERFUOCE-IUCAKERBSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)