Merck
670782
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, Boc-3-(2-thienyl)-D-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
OJLISTAWQHSIHL-SECBINFHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)