Merck
670499
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, (S)-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D +4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3 M HCl
czystość optyczna
ee: ≥98%
zanieczyszczenia
≤10% water
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
CDULPPOISZOUTK-NSHDSACASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)