Merck
670030
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-N-[3,5-bis(trifluoromethyl)-phenyl]maleimide
98%
Synonim(y):
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholanyl]-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione, catASium® MNXylF(R)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27F6NO2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
≥98% (31P-NMR)
98%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(C2=O)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)