Merck
669989
Sigma-Aldrich
(S)-α-Methoxy-2-naphthylacetic acid
97%
Synonim(y):
(S)-α-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, (S)-2-NMA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
97%
aktywność optyczna
[α]/D +177±5°, c = 0.1 in methanol
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥99% (HPLC)
mp
111-114 °C
ciąg SMILES
CO[C@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
OQVFHDWREDKUCW-LBPRGKRZSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)