Merck
669881
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Azidomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(Azidomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(azidomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D -48.5±1°, c = 1% in chloroform
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98% (HPLC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-5-8(14)7-12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
HRLUZSSGBKDEGK-QMMMGPOBSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)