Merck
669555
5-Hydroxy-6-nitronicotinic acid
Synonim(y):
5-Hydroxy-6-nitropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.11
Beilstein:
397856
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)