Merck
668982
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
97%
Synonim(y):
rac-Tol-BINAP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H40P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
678.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
267-271 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
Klucz InChI
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in:
  • Rhodium-catalyzed 2+2+2 cycloaddition reactions
  • Decarboxylative coupling of carboxylic acids using copper-palladium-phenanthroline-Tol-BINAP catalyst system
  • Palladium-catalyzed coupling of aromatic iodides or bromides and tin-thiolates under microwave conditions
  • Preparation of methylenesultams via intramolecular Heck cyclization of bromovinylsulfonamides and subsequent Michael addition reaction of sultams with thiols
  • Regioselective intermolecular cyclotrimerization of alkynes in complex with cationic rhodium(I)
  • Palladium-catalyzed amination reactions
  • Palladium-catalyzed ether formation from aryl halides
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)