Merck
668788
Sigma-Aldrich
S-Propyl chlorothioformate
96%
Synonim(y):
(Propylthio)carbonyl chloride, S-Propyl thiochloroformate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2SCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4807
tw
37 °C/8 mmHg
gęstość
1.149 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCSC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClOS/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
FYOPSYJKEHWOBR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)