Przejdź do
668192
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4- a′]dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
97%
Synonim(y):
(S)-MonoPhos®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.36
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
190 °C (dec.)
functional group
amine
SMILES string
[p]1([o]c2c(c4c([o]1)ccc5c4cccc5)c3c(cc2)cccc3)N(C)C
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
InChI key
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
665290665347665355
description
97%
description
97%
description
96%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
96%
assay
97%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
amine
functional group
phenyl, amine
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
190 °C (dec.)
mp
88-89 °C
mp
213-220 °C
mp
155-159 °C
(S)-MonoPhos
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)