Merck
667900
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-indolyldimethylsilanol
95%
Synonim(y):
2-(hydroxydimethylsilyl)-1,1-dimethylethylindole-1-carboxylic acid ester, N-Boc-indol-2-yldimethylsilanol
About This Item
Wzór liniowy:
((C8H5N)(CO2C(CH3)3))Si(CH3)2(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C15H21NO3Si/c1-15(2,3)19-14(17)16-12-9-7-6-8-11(12)10-13(16)20(4,5)18/h6-10,18H,1-5H3
Klucz InChI
ARJIKJGACIMUOM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Produkty
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.