Merck
667692
Sigma-Aldrich
N-(4-Iodo-3-nitrophenyl)acetamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
136-140 °C
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7IN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-7(9)8(4-6)11(13)14/h2-4H,1H3,(H,10,12)
Klucz InChI
ZKVJZYIQPHDYMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)