Merck
667633
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-oxopiperazine
95%
Synonim(y):
4-(Phenylmethyl)-2-piperazinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
148-155 °C
ciąg SMILES
O=C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-9-13(7-6-12-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,12,14)
Klucz InChI
SBWVHKNCFZRBRJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in a copper-catalyzed amidation of an aryl bromide.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 43, 1101-1101 (2002)
Alessio Adamiano et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(24), 6021-6033 (2014-07-13)
Off-line analytical pyrolysis combined with gas chromatography–mass spectroscopy (GC–MS), directly or after trimethylsilylation, along with infrared spectroscopy and amino acid analysis was applied for the first time to the characterization of the intra-skeletal organic matrix (OM) extracted from four Mediterranean