Merck
667331
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6ClNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C8H6ClNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
SMILES string
COc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI key
FVUFTABOJFRHSU-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
form
solid
mp
52-56 °C
functional group
chloro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)