Merck
666793
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-fluoro-3-iodophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(F)C6H5(I)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
156-160 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Klucz InChI
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)