Merck
665835
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine
97%
Synonim(y):
6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
222-226 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(O)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-5(8(10)11)6(9)7-4/h2-3H,1H3,(H,7,9)
Klucz InChI
YVYDGIGILRUPED-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3