Merck
665746
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-pentylbenzoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
liquid crystal
mp
34-38 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCCCC)cc2)cc1
InChI
1S/C23H30O2/c1-3-5-7-9-19-11-15-21(16-12-19)23(24)25-22-17-13-20(14-18-22)10-8-6-4-2/h11-18H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
VWDNHTVWLXZZEK-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)