Merck
665657
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3F6N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393
bp
85 °C/18 mmHg
gęstość
1.498 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-14-5(4)7(11,12)13/h1-3H
Klucz InChI
RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)