Merck
665487
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)morpholine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20NO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
233-239 °C
ciąg SMILES
C1CN(CCO1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C24H20NO3P/c1-3-7-19-17(5-1)9-11-21-23(19)24-20-8-4-2-6-18(20)10-12-22(24)28-29(27-21)25-13-15-26-16-14-25/h1-12H,13-16H2
Klucz InChI
XUJAXBFFTHRXLV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Sold under license from DSM for research purposes only.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)