Merck
665436
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenethylamine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
167-172 °C
ciąg SMILES
Cl.CC(C)c1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C11H17N.ClH/c1-9(2)11-5-3-10(4-6-11)7-8-12;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
NWRYIWFBCRAGSR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)