Merck
665061
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-3-acetamidopyrrolidine
97%
Synonim(y):
tert-Butyl (3R)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
85-89 °C
grupa funkcyjna
amide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
SLFZPSKIMUPQSR-SECBINFHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)