Merck
664790
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenyl)benzaldehyde
97%
Synonim(y):
4′-Methyl-3-formylbiphenyl, 4′-Methyl[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6242
gęstość
1.0758 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
Klucz InChI
VEEXIHQTCQUWED-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)