Merck
662798
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-(E-2-(4-Ethylphenyl)vinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
46-51 °C
ciąg SMILES
CCc1ccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)cc1
InChI
1S/C16H23BO2/c1-6-13-7-9-14(10-8-13)11-12-17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h7-12H,6H2,1-5H3/b12-11+
Klucz InChI
WXXFAINZQODXKD-VAWYXSNFSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)