662429
Lumidot™ CdS
380, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Cadmium monosulfide, Cadmium sulfide yellow
About This Item
Postać
dispersion
stężenie
5 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
1.6-1.8 nm
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
λmaks.
350-370 nm
fluorescencja
λem 370-390 nm FWHM 20 nm~
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Cd.S
Klucz InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?