Merck
662259
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, ethyl ester, Ethyl 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O4
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523
bp
88-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.208 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C11H12O4/c1-2-13-11(12)10-7-14-8-5-3-4-6-9(8)15-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
DDIGEMWIKJMEIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)