Merck
662089
Sigma-Aldrich
3-(2′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
141-145 °C
ciąg SMILES
COc1ccccc1COc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-14-8-3-2-5-11(14)10-19-13-7-4-6-12(9-13)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
Klucz InChI
ISSAOILCOPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)