Merck
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopentyloxyphenyl)phenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
4-(4-Isoamyloxyphenyl)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
214-220 °C
ciąg SMILES
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)