Merck
661953
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-butoxy-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13BBrFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
114-120 °C
ciąg SMILES
CCCCOc1ccc(Br)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-6-16-8-5-4-7(12)9(10(8)13)11(14)15/h4-5,14-15H,2-3,6H2,1H3
Klucz InChI
FMTVZGMUUYBHRB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3