Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-544-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719984
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
concentration
50-55% (GC)
impurities
~30% 2-methyl-3-butenenitrile
refractive index
n20/D 1.417
bp
115-120 °C (lit.)
density
0.810 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C(/C)C#N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N4503-1G | 04061825666983 |